2,2,2-Tribromoetanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1882-25G
OR1882-100G
OR1882-5G
APOSOR1882-25GEA
111
EUR
APOSOR1882-25G
APOSOR1882-100G
APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromoetanol 97%
2,2,2-Tribromoetanol
Formula:
Br₃CCH₂OH Pto. Ebullición: 92…93 °C/10mmHg Pto. de fusión: 73…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004671 Núm. CAS: 75-80-9 EINECS: 200-903-1 |