2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 46.4 EUR
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Formula: C₅H₃Br₃S
MW: 334,85 g/mol
Pto. de fusión: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130086
Núm. CAS: 67869-13-0