Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
OR18823-25G
APOSOR18823-25GEA 79.9 EUR
APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇NO₅
MW: 209,16 g/mol
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039968
Núm. CAS: 153813-69-5