3-Cloro-4-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18827-25G OR18827-5G
APOSOR18827-25GEA 120 EUR
APOSOR18827-25G APOSOR18827-5G
3-Cloro-4-formilpiridina
3-Cloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06200712
Núm. CAS: 72990-37-5