Methyl-5-methylpicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 5-methylpicolinate
OR18831-5G
APOSOR18831-5GEA 81.2 EUR
APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Pto. de fusión: 54…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040648
Núm. CAS: 29681-38-7