(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3-(metilamino)propil)silano, N-Metil-3-(trimetoxisilil)propilamina, (3-Metilaminopropil)trimetoxisilano
OR18841-100G
APOSOR18841-100GEA 116 EUR
APOSOR18841-100G
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano
Formula: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 193,32 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C
Densidad: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048021
Núm. CAS: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5