4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 137 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,2700 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697867
Núm. CAS: 2987-06-6