Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR18848-100G
OR18848-500G
APOSOR18848-100GEA
0
EUR
APOSOR18848-100G
APOSOR18848-500G
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₇NO₅ Pto. de fusión: 68…74 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06809720 Núm. CAS: 108963-96-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |