1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1885-1G OR1885-5G OR1885-25G
APOSOR1885-1GEA 136 EUR
APOSOR1885-1G APOSOR1885-5G APOSOR1885-25G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Pto. de fusión: 45…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941316
Núm. CAS: 386715-49-7