3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 29 EUR
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618926
Núm. CAS: 1215205-12-1