4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR18853-1G OR18853-5G
APOSOR18853-1GEA 335 EUR
APOSOR18853-1G APOSOR18853-5G
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula: C₇H₇N₃
Pto. de fusión: 141…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035800
Núm. CAS: 29878-31-7
EINECS: 249-921-1