9,10-Dicloroantraceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 1330 EUR
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dicloroantraceno 98%
9,10-Dicloroantraceno
Formula: C₁₄H₈Cl₂
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001246
Núm. CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9