4'-Hidroxi-2'-metilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA 509 EUR
APOSOR1891-100G APOSOR1891-25G
4'-Hidroxi-2'-metilacetofenona
4'-Hidroxi-2'-metilacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002303
Núm. CAS: 875-59-2