1-Cloro-2-iodobenceno 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Chloro-1-iodobenzene

OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Cloro-2-iodobenceno 97%
1-Cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Pto. Ebullición: 234…235 °C
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001033
Núm. CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR