Antranilohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzohidrazida
OR1896-100G OR1896-25G
APOSOR1896-100GEA 98.6 EUR
APOSOR1896-100G APOSOR1896-25G
Antranilohidrazida
Antranilohidrazida
Formula: C₇H₉N₃O
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017056
Núm. CAS: 1904-58-1