Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 134 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Formula: C₄H₅ClO₃
Pto. Ebullición: 55 °C/12mmHg
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011535
Núm. CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II