3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 314 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940435
Núm. CAS: 114382-20-6