Ácido 2-bromoisonicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1905-5G
OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA
21.9
EUR
APOSOR1905-5G
APOSOR1905-25G
Ácido 2-bromoisonicotinico 97%
Ácido 2-bromoisonicotinico
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Pto. de fusión: 217…229 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01646069 Núm. CAS: 66572-56-3 |