Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico
Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 188…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093197
Núm. CAS: 21190-87-4