Ácido 2,6-dicloronicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 108 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
Ácido 2,6-dicloronicotinico 97%
Ácido 2,6-dicloronicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Pto. de fusión: 140…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075583
Núm. CAS: 38496-18-3