2-Hydroxyisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1910-100G OR1910-25G OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA 161 EUR
APOSOR1910-100G APOSOR1910-25G APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318566
Núm. CAS: 22282-72-0