Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 192 EUR
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico 95%
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192220
Núm. CAS: 19621-92-2