2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115718
Núm. CAS: 105596-63-2