2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Pto. de fusión: 165…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115721
Núm. CAS: 66572-55-2