Ácido 5-aminonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 115 EUR
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
Ácido 5-aminonicotinico
Ácido 5-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129116
Núm. CAS: 24242-19-1