Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
OR1917-25G OR1917-5G OR1917-100G
APOSOR1917-25GEA 105 EUR
APOSOR1917-25G APOSOR1917-5G APOSOR1917-100G
Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico 98%
6-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 295…315 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233711
Núm. CAS: 23628-31-1