5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 94.4 EUR
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BBrO₃
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00093408
Núm. CAS: 89598-97-0