1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 143 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,99 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01114668
Núm. CAS: 191162-40-0