4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR1926-1G OR1926-250MG
APOSOR1926-1GEA 522 EUR
APOSOR1926-1G APOSOR1926-250MG
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid 96%
4-tert-Butylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₉BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659856
Núm. CAS: 850567-91-8