4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Pto. de fusión: 236…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656268
Núm. CAS: 136496-72-5