3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1931-25G OR1931-5G
APOSOR1931-25GEA 231 EUR
APOSOR1931-25G APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Pto. de fusión: 206…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179463
Núm. CAS: 850568-59-1