3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4100 g/mol
Pto. de fusión: 174…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659874
Núm. CAS: 603122-82-3