Ciclopropanmetilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
OR1937-25G OR1937-5G
APOSOR1937-25GEA 79.9 EUR
APOSOR1937-25G APOSOR1937-5G
Ciclopropanmetilamina 97%
Ciclopropanmetilamina
Formula: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037147
Núm. CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3+8,II