4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1938-100G
OR1938-25G
OR1938-5G
APOSOR1938-100GEA
168
EUR
APOSOR1938-100G
APOSOR1938-25G
APOSOR1938-5G
4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato
4-Nitrofenilhidrazina clorhidrato
Formula:
C₆H₇N₃O₂·HCl Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00040592 Núm. CAS: 636-99-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |