(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Nitrophenylhydrazine hydrochloride

OR1939-100G OR1939-25G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 82.8 EUR
APOSOR1939-100G APOSOR1939-25G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060205
Núm. CAS: 6293-87-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR