Ácido 3-aminobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1944-100G OR1944-500G
APOSOR1944-100GEA 0 EUR
APOSOR1944-100G APOSOR1944-500G
Ácido 3-aminobenzoico 97%
Ácido 3-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 172…180 °C
Densidad: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007795
Núm. CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4