1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 79.9 EUR
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno 99%
1,1'-Bis(difenilfosfino)ferroceno
Formula: C₃₄H₂₈FeP₂
MW: 554,39 g/mol
Pto. de fusión: 181…183 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001422
Núm. CAS: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3