3-Bromoquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 0 EUR
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinolina
3-Bromoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. Ebullición: 274…276 °C
Pto. de fusión: 13…15 °C
Densidad: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006767
Núm. CAS: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1