3,5-Dibromopiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.3 EUR
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopiridina 98%
3,5-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Pto. Ebullición: 222 °C
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014634
Núm. CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR