Ácido 2-etoxibenzoico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19479-500G
APOSOR19479-500GEA 133 EUR
APOSOR19479-500G
Ácido 2-etoxibenzoico 98+%
Ácido 2-etoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174…176 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002438
Núm. CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3