4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 241 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060493
Núm. CAS: 343880-24-0