Ácido 5-bromoisoftalato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19484-25G OR19484-100G OR19484-5G
APOSOR19484-25GEA 58 EUR
APOSOR19484-25G APOSOR19484-100G APOSOR19484-5G
Ácido 5-bromoisoftalato 97%
Ácido 5-bromoisoftalato
Formula: C₈H₅BrO₄
Pto. de fusión: 276…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152019
Núm. CAS: 23351-91-9