3,5-Diclorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 105 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Diclorotolueno
3,5-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 78…79 °C/9mmHg
Pto. de fusión: 24…26 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035819
Núm. CAS: 25186-47-4