5-Metoxisalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 200 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Metoxisalicilaldehído 98%
5-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C/2,5mmHg
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003332
Núm. CAS: 672-13-9