Cloruro de propano-1-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 0 EUR
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
Cloruro de propano-1-sulfonilo 97%
Cloruro de propano-1-sulfonilo
Formula: C₃H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 78…79 °C/15mmHg
Densidad: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007462
Núm. CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II