2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR19500-1G
OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA
60.1
EUR
APOSOR19500-1G
APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Formula:
C₇H₉BrN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11036210 Núm. CAS: 396092-82-3 |