Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 49.3 EUR
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 97%
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5