3-Butin-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: But-3-in-1-ol
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butin-1-ol
3-Butin-1-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Pto. de fusión: –63.6 °C
Densidad: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002955
Núm. CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1 III