1-Bromo-3,5-diclorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G OR19527-250G OR19527-25G OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA 45.1 EUR
APOSOR19527-100G APOSOR19527-250G APOSOR19527-25G APOSOR19527-1KG
1-Bromo-3,5-diclorobenceno
1-Bromo-3,5-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 73…77 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000584
Núm. CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7