2,7-Dibromonaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19537-10G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 60.9 EUR
APOSOR19537-10G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaftaleno 98%
2,7-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238580
Núm. CAS: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III